Wichtige Dokumente
850402P
Avanti
4ME 16:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin; PE(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me)), DPyPE, DphyPE
Beschreibung
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850402P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C45H90NO8P/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)31-44(47)51-33-43(34-53-55(49,50)52-30-29-46)54-45(48)32-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-43H,11-34,46H2,1-10H3,(H,49,50)/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m1/s1
InChIKey
XLPHMKQBBCKEFO-DHYROEPTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)