Wichtige Dokumente
850157P
Avanti
16:0-18:1 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 850157P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850157P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850157P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850157P
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChIKey
YEXVGLIBEQFJQY-PIUDMSOTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)