Merck
810169C
Avanti
18:0(2-NBD)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-stearoyl(2-NBD)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
1 MG
CHF 484.00
CHF 484.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 484.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H88N5O11P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
966.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 484.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810169C-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)