810118C
Avanti
Egg NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810118C
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810118C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810118C
Konzentration
1 mg/mL (810118C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)