792747P
Avanti
24(S/R) 25-epoxylanosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
24(S/R),25-epoxylanost-8(9)-en-3β-ol
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)