Merck
790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research - A Croda Brand 790413P, powder
Synonym(e):
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
Größe auswählen
25 MG
CHF 340.00
CHF 340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 340.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 340.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 790413P
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Coag Reagent II is a lipid blend.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)