Merck
330825L
Avanti
PC Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
PC Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
Größe auswählen
1 EACH
CHF 289.00
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 289.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330825L-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)