Merck
330273P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H39D4NO5
Molekulargewicht:
453.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (330273P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,12D2
InChIKey
GHCZAUBVMUEKKP-PKIQRPOYSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330273P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)