Merck
AMBH97BA02CC
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-bromo-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2/c1-4-3-8(2)7-5(4)6/h3H,1-2H3
InChIKey
SEHRYTWQMFUOBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13745-59-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)