Merck
AMBH581769DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-3-12-7(11)6-9-4(2)5(8)10-6/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
QEJIHIQCNQSAQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171125-20-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)