Merck
Z804622
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 123.00
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 123.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
CaF2
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
13 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)