Merck
Z112119
Sigma-Aldrich
Rundes Zellenfenster, 32 mm
KBr, Undrilled
Synonym(e):
32mm Circular Cell Pane
Größe auswählen
1 EA
CHF 96.90
CHF 96.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 96.90
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
CHF 96.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
KBr
Verpackung
pkg of (contains 1 window)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
32 mm × 3 mm
Allgemeine Beschreibung
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)