Merck
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 90.10
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 90.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.72
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
anodized aluminum
Leistungsmerkmale
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000638
Allgemeine Beschreibung
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)