Merck
Z768065
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 2000 mL without handles
Größe auswählen
1 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 351.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.72
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
fits flask 2000 mL without handles
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000834
Allgemeine Beschreibung
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 2000ml round bottom flask. Outside diameter 194.7 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)