Merck
Z755648
Flat head for Mortexer
pkg of 1 ea, diam. 3 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 50.80
CHF 50.80
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 50.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 50.80
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BV1000-FLAT
Durchmesser
3 in.
Allgemeine Beschreibung
Optional retrofit 3 inch Flat head for Mortexer vortexer.
Rechtliche Hinweise
Mortexer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)