Merck
Z743190
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
Synonym(e):
tube holder
Größe auswählen
1 EA
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 152.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8970347
Parameter
100 °C max. temp.
Durchmesser
30 mm
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. This insert is recommended for use when tempering samples containing solvents or acids above 60°C.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)