Merck
Z742994
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B27, capacity 17 L (27 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’550.00
CHF 1’550.00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’550.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 1’550.00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Materialien
stainless steel bath (Insulated)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9011427
Temperaturmessbereich
20-100 °C
Kapazität
17 L (27 L)
Außenmaß B × L × H
38 cm × 58 cm × 47 cm
Öffnung B × L × H
30 cm × 35 cm × 20 cm
Allgemeine Beschreibung
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
Rechtliche Hinweise
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)