Merck
Z742587
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 2000 g, stainless steel
Größe auswählen
1 EA
CHF 203.00
CHF 203.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 203.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111500
NACRES:
NB.71
CHF 203.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific W1005-2000
Größe
2000 g
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Rechtliche Hinweise
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)