Merck
Z742572
Optional rotor for PlateFuge Microcentrifuge
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
Größe auswählen
1 EA
CHF 256.00
CHF 256.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 256.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.78
CHF 256.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C2000-DWMP
Parameter
1500 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
Allgemeine Beschreibung
PlateFuge Microplate Optional Rotor
This optional rotor can carry deep well plates up to 35mm tall. This rotor also spins at a lower speed with the increase in tube size.
Rechtliche Hinweise
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)