Merck
Z742447
Incu-Shaker Mini CO2 mit rutschfester Gummimatte
Incu-Shaker™ Mini CO2 with non-slip rubber mat
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
CO2 incubated shaker
Größe auswählen
1 EA
CHF 11’550.00
CHF 11’550.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 11’550.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 11’550.00
Check Cart for Availability
Materialien
316 stainless steel chamber
Leistungsmerkmale
accuracy± 0.5 °C
incremental 1 rpm
temperature uniformity± 0.5 °C
timer 1 min. to 48 hours (or continuous)
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3501-E-UK
Parameter
30 rpm speed (300 rpm)
Ambien +5 °C temp. range (60 °C)
±0.1 °C temp. stability
Kammergröße
13.2 in. (33.5 cm) × 10.25 in. (26 cm) × 15.4 in. (39.2 cm)
Kammervolumen
46 L
Plattformgröße
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
Größe
16.5 in. (42 cm) × 18.3 in. (46.5 cm) × 21.8 in. (55.3 cm), exterior
Gewicht
90 lb (40.1 kg)
Allgemeine Beschreibung
Der Incu-Shaker CO2 Mini ist ideal für die Kultivierung von nicht adhärenten Zellen. Er kombiniert eine Präzisions-CO2-Inkubationskammer mit einem integrierten Orbitalschüttler und bietet so optimale Bedingungen für die Suspensionszellkultur.
Unsere erstklassige und proprietäre Wärmeverteilungstechnologie sorgt bei dem Inkubator für höchste Temperaturgenauigkeit mit minimalen Schwankungen (im Bereich von bis zu 0,1 °C). Das sechsseitige Heizsystem in Kombination mit einem Innenlüfter mit niedriger Drehzahl verteilt die Luft gleichmäßig in der Edelstahlkammer (ohne Luftaustausch mit der äußeren Umgebung). Für Anwendungen, die ausschließlich Schwerkraftkonvektion erfordern, kann dieser interne Lüfter deaktiviert werden,
wodurch die Gefahr einer Kreuzkontamination zwischen Proben deutlich verringert wird.
Ein riemenloser Motorantrieb sorgt für eine horizontal kreisförmige Schüttelbewegung mit einer gleichmäßigen 19-mm-Umlaufbahn. Die mitgelieferte Plattform (9,5 x 11,5 Zoll) kann zum Schütteln einer Vielzahl von Laborgefäßen mit niedriger Geschwindigkeit verwendet werden, darunter Erlenmeyer
kolben, Kulturplatten und Medienflaschen. Für das Mischen mit hoher Geschwindigkeit ist eine patentierte MAGic-Clamp-Plattform erhältlich, die eine magnetische Befestigung von Kolbenklammern und Röhrchengestellen ermöglicht.
Max. Kapazität:
50-mL-Kolben = 20
125-mL-Kolben = 12
250-mL-Kolben = 8
500-mL-Kolben = 5
1000-mL-Kolben = 4
Mikrotiterplatten = 4
15-mL-Röhrchen = 64
50-mL-Röhrchen = 30
Rechtliche Hinweise
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Berlin
    • Review 1
    • Votes 3
    1 out of 5 stars.
    Rust in incubator
    We bought this incubator 09/2020 (delivered 12/2020, running since 01/2021) for our suspension cell line and it turned out quite a disaster:
    - The incubator has to be cleaned per hand, there is no automatic sterilization program
    - While cleaning, we found that the front left screw of this incubator is rusty (stainless steel)
    - Now, each time we wipe out the incubator even the water is yellow
    - Unfortunately, the warranty of this incubator is 1 year only and so far the company has not made much effort to replace the rusty screw (we contacted the company 1 year and 2 weeks later 01/2022). The warranty had expired 2 weeks for us and the only help we got is "add some HCl to get rid of the rust" which solved the problem temporarily, but not in the long run.
    - Other than that it shakes well and keeps the heat, but rust in an incubator should not happen and leads to frequent contamination of our cell line!
    If we would have to buy another incubator, we'd definitely choose a different one. Its not worth the money.
    Translate with Google
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We apologize for the inconvenience of your experience. Though we distribute this product, we do not carry replacement parts; as the general warranty time period of one year has elapsed, we recommend contacting the manufacturer directly for a new screw. This product is manufactured by Benchmar Scientific, product number H3501-E-UK. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.