Merck
Z742180
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 8.8 L
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
2/3 Size
Hersteller/Markenname
Polarware 30142
Kapazität
8.8 L
Größe
13.88 in. × 12.75 in. × 4 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 10.2 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)