Z742179
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 5.3 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
2/3 Size
Hersteller/Markenname
Polarware 30122
Kapazität
5.3 L
Größe
13.88 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 6.4 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)