Merck
Z740968
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm
Größe auswählen
48 EA
CHF 164.00
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EA
CHF 164.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.11
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Materialien
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 48 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
25 mm × 150 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has plain rubber liner. Conforms to ASTM E982.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)