Merck
Z740752
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
stopper joint: 13, capacity 100 mL, tol. 0.100 mL, PE
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE
Stopfengröße
13
Verbindung
joint ST/NS neckstopper size 13
joint: stopper13
Leistungsmerkmale
class A meets ASTM E288
Verpackung
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.100 mL
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)