Merck
Z740648
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 25 mL, stopper joint: 0, volume 10-25 mL, accuracy: 5 mL
Größe auswählen
12 EA
CHF 82.40
CHF 82.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 82.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 82.40
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom
Verbindung
joint: stopper0
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Messbereich Volumen
10-25 mL, accuracy: 5 mL
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)