Merck
Z414182
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
filter flasks, filtering flask, filtering flasks
Größe auswählen
1 EA
CHF 293.00
CHF 293.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 293.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 293.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Materialien
glass (Clear)
pear-shaped flask
Verbindung
joint ST/NS neck24/40
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
1,000mL Inhalt, mit Schlaucholive
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)