Merck
Z740612
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 2000 mL, volume 200-2000 mL
Größe auswählen
8 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
CHF 351.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 100 mL
Verpackung
pkg of 8 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
200-2000 mL
Kapazität
2000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)