Merck
Z740593
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 25 mL, volume 5-15 mL
Größe auswählen
12 EA
CHF 99.50
CHF 99.50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 99.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 99.50
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Messbereich Volumen
5-15 mL
Kapazität
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)