Merck
Z740589
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5000 mL, subdivision, 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
Größe auswählen
6 EA
CHF 421.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 421.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
5000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)