Merck
Z740577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
Größe auswählen
48 EA
CHF 215.00
CHF 215.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EA
CHF 215.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 215.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
400 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)