Merck
Z740559
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 50 mL, subdivision, 10 mL (graduations: 10-40 mL)
Größe auswählen
48 EA
CHF 230.00
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EA
CHF 230.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL (graduations: 10-40 mL)
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
50 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)