Merck
Z740541
KDS Legato 270P Zweispritzen-Push/Pull-Pumpe, programmierbar
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Größe auswählen
1 EA
CHF 5’780.00
CHF 5’780.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 5’780.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.01
CHF 5’780.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
CE compliant
accuracy± 0.35%
4 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788272
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
Volumen
0.0005-140 mL
Gewicht
4.9 kg (10.75 lb)
Allgemeine Beschreibung
Programmierbare Legato 270P Push-/Pull-Pumpe bietet benutzerdefinierte Programmkonfigurationen mit bis zu 800 Schritten. Es können bis zu 40 Programme mit jeweils 20 Schritten gespeichert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fasst vier Spritzen von 0,5 μl bis 140 ml
  • Hochauflösender Farb-Touchscreen
  • Echtzeituhr
  • Unübertroffene Benutzerfreundlichkeit
  • Touchpad-Sperrfunktion
  • LED-Licht auf der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 75 lbs lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikroschritttechniken
  • Eingebaute RS485-Schnittstelle
  • USB-Port
  • E/A & TTL-Schnittstelle
  • Dauerbetriebsmodus
  • Überlaufsperre
  • Programmierbar
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)