Z690384
Ace replacement reactor head, PTFE
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 12858-15
Durchmesser
60 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The Ace reactor heads are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)