Merck
Z568473
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
3 positions
Größe auswählen
1 EA
CHF 475.00
CHF 475.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 475.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 475.00
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)