Merck
Z690082
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size L, ring diam. 127 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 129.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Größe
L
L × Durchm.
305 mm × 11 mm , arm
Ringdurchm.
127 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)