Merck
Z690066
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size S, ring diam. 76 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 86.10
CHF 86.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 86.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 86.10
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Größe
S
L × Durchm.
254 mm × 9 mm , arm
Ringdurchm.
76 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)