Z683396
High pressure adapter for Q-Tube™
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Q Labtech
Parameter
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
Rechtliche Hinweise
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)