Wichtige Dokumente
Z680117
BioCLAVE™ mini digital autoclave
volume 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B4000-M-UK Plug
Kammer B × L
6.7 in. (17 cm) × 12.5 in. (31 cm)
Außenmaß B × L × H
20 in. (51 cm) × 13.5 in. (34 cm) × 12.9 in. (33 cm)
Einschübe B × L
4.75 in. (12 cm) × 9.75 in. (24.8 cm)
Volumen
8 L
8000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)