Merck
Z677833
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, sterile
Größe auswählen
960 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
CHF 134.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tip
pink
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Finn 94060103
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)