Merck
Z676713
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Hinged rack
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
5 X 960 EA
CHF 739.00
CHF 739.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 960 EA
CHF 739.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
CHF 739.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 100E
Verpackung
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2065E-05-HR
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
100 μL
Volumen
100 μL
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)