Merck
Z676802
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 1000XL, Hinged rack
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
4 X 768 EA
CHF 676.00
CHF 676.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 768 EA
CHF 676.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
CHF 676.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 1000XL
Verpackung
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2179-05-HR
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
1 mL
Volumen
1000 μL
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)