Merck
Z676500
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Reload insert
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
5 X 960 EA
CHF 634.00
CHF 634.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 960 EA
CHF 634.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
10 μL
Sterilität:
sterile
Leistungsmerkmale:
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 10
Verpackung:
pack of 960 ea (10 inserts of 96 tips)
Hersteller/Markenname:
Molecular BioProducts 2139-05-RI
CHF 634.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Materialien
colorless
colorless tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 10
Verpackung
pack of 960 ea (10 inserts of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2139-05-RI
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
10 μL
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)