Dokumente
05-829-AF555
Sigma-Aldrich
Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A, Alexa-Fluor-555-Konjugat
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonym(e):
Tubulin alpha-1 chain, Alpha-tubulin, Alpha-1 tubulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 555
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DM1A, monoclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, gerbil, mouse, bovine, avian, human, rat, porcine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Die Tubulin-alpha-1-Kette (UniProt P02552) wird in Gallus gallus (Huhn) vom TUBA1C-Gen (auch als TUBA1 bekannt) (Gen-ID 429035) kodiert. Mikrotubuli sind Zytoskelett-Filamente, die sich aus Alpha-/Beta-Tubulin-Heterodimeren zusammensetzen, die sich Kopf-an-Schwanz zu Protofilamenten und seitlich zu hohlen Röhren zusammenfügen. Verschiedene posttranslationale Modifikationen (PTMs), darunter Acetylierung, Polyglutamylierung, Polyglycylierung, Detyrosinierung, Phosphorylierung und Palmitoylierung, können die Polymerisationseigenschaften von Tubulinen und/oder ihre Interaktionen mit Mikrotubuli-assoziierten Proteinen (MAPs) und Motorproteinen regulieren.
Spezifität
Klon DM1A erkennt α-Tubulin, Molekülmasse 50–60 kDa. Das Epitop, das von diesem Antikörper erkannt wird, wurde auf den C-terminalen 25 Aminosäuren (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE) lokalisiert.
Immunogen
Aufgereinigtes α-Tubulin aus Hühnerhirn.
Epitop: C-terminale 25 Aminosäuren.
Anwendung
Der nichtkonjugierte Antikörper (Art.-Nr. 05-829) eignet sich auch für Immunzytochemie, Immunfluoreszenz und Western Blot.
Dieser Anti-α-Tubulin-Antikörper, Klon DM1A, Alexa-Fluor-555-Konjugat, ist zur Verwendung in der Immunzytochemie für den Nachweis von α-Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies α-Tubulin in A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1-Antikörperkonjugat in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Priya Mondal et al.
Scientific reports, 14(1), 15912-15912 (2024-07-11)
Pancreatic adenocarcinoma is one of the most aggressive and lethal forms of cancer. Chemotherapy is the primary treatment for pancreatic cancer, but resistance to the drugs used remains a major challenge. A genome-wide CRISPR interference and knockout screen in the