Z676462
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 305 mm, temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
Größe auswählen
CHF 75.50
Größe auswählen
About This Item
CHF 75.50
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
immersion level 76 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60400-0700
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Temperaturmessbereich
-20-150 °C
Länge
305 mm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)