Merck
Z675768
Eyela aspirator vacuum pump hose
L × I.D. × O.D. 5 m × 6 mm × 15 mm, pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
CHF 272.00
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 272.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eyela
L × ID × AD
5 m × 6 mm × 15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supplied as 5 meter length
I.D. 1/4 in. (6 mm)
O.D. 5/8 in. (15 mm)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)