Merck
Z671819
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS10, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, platform size 280 mm × 280 mm
Synonym(e):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
UNSPSC-Code:
41102406
NACRES:
NB.76
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
ceramic plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3581400
IKA C-MAG HS 10 IKAMAG
Parameter
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Plattformgröße
280 mm × 280 mm
Rührervolumen
15 L
Gewicht
13.2 lb
Ausgabe
1500 watts (heater)
Allgemeine Beschreibung
C-MAG HS 10 IKAMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)