Merck
Z664863
Heidolph stirrer fastening clamp
jaw capacity 13-32 mm , fastening clamp
Größe auswählen
1 EA
CHF 149.00
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 149.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
CHF 149.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Heidolph
Backenkapazität
13-32 mm , fastening clamp
Allgemeine Beschreibung
Clamp for Heidolph overhead stirrer stands S2, S2 XXL and telescope
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)