Merck
Z620254
DURAN culture tubes
H × diam. 160 mm × 16 mm
Synonym(e):
261352151
Größe auswählen
Z620254-50EA
CHF 302.00
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
Z620254-50EA
CHF 302.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
DIN thread 18
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 261352151
DURAN®
H × Durchm.
160 mm × 16 mm
Kapazität
20 mL
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran® Borosilikat Glas. Inklusive Schraubdeckel
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)