Z615617
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 15 Erlenmeyer flasks 200 cc
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Julabo 8970363
Julabo
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 15 Erlenmeyer flasks with 200 ml capacity fit on a standard tray.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)