Merck
Z612006
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1 m
Größe auswählen
1 EA
CHF 397.00
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 397.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.77
CHF 397.00
Check Cart for Availability
Materialien
metal (triple insulated with connector M16x1)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930210
Parameter
−100-350 °C temperature
Länge
1 m
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)